Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 st stövelskydd
Produktkod. 11803510 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Sula Typ:
Anti-halk
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sula Typ Förpackningsstorlek
11803510 Anti-halk Paket med 200
11763083 Standard Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11803510 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13395989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4148.39 SEK
    3615.09 SEK / Paket med 200
    Save 533.30 SEK
    12% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. Tyvek™ 500 Boot Covers är sammansatta av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Knälång overkänga finns i vitt.
  • Fixeringsband.
  • Finns i en storlek.
  • Med elastisk topp och sydda invändiga sömmar.
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek).
  • Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad.
  • Finns med standard eller halkskyddssula.
  • Applikationer inkluderar:
    • Läkemedelshantering
    • Kemiskt skydd
    • Bly och asbestminskning/sanering
    • Allmänt underhåll/drift
    • Spraymålning
    • Allmän städning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Resår med knytband
Sula Typ Anti-halk
Certifikat och efterlevnad PPE Kategori I, EN 1149-5
Förpackningsmängd 200 Pk.
Höjd (engelska) 18,9 tum
Höjd (metrisk) 480 mm
Motstånd Vätska
Produkttyp Stövelskydd