Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 Kown TY703S ES
Produktkod. 30305935
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30305935 Liten
30305901 Intermediär
30305906 Betydande
30305899 X-Small
30305930 2X-large
30305890 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30305935 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15570300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3159.44 SEK
    2986.32 SEK / Paket med 30
    Save 173.12 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-02-2027
Kragad kåpa med hak- och öglasett i neck. de överlockade sömmarna. Stickade manschetter. Bundna band vid midjan som härstammar från elastiska sidor.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 ES-klänning. Finns i storlekar från SM till 3X. Kragad klänning med hak- och öglaslukning i den neck. ökade kjollängden ger skydd mot frontexponering. Öppenheten i ryggstängningen ökar bärarens komfort. Överlockade sömmar. Stickade manschetter. Bundna band vid midjan som härstammar från elastiska sidor.
  • Tyvek™ Plaggen består av flashspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Tillämpningar av Tyvek™ 500 ES Gown inkluderar rutinuppgifter i lågrisksituationer, eller när risk är definierad, i samband med BSL3 eller mindre, samt låg exponering för kroppsvätskor: Transport av smittade patienter, testning, patienttriage, förberedelser av flyktingläger, räddning av människor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
För användning med (applikation) Räddningstjänstteam
Längd (engelska) 47,24 tum
Längd (metrisk) 120 cm
Stil Kragad klänning med krok och ögla i halsen
Bredd (engelska) 22,83 tum
Bredd (metrisk) 58 cm
Material Polyeten
Färg Vitt
Förslutningstyp Krok och ögla med midjeband
Disponibel För engångsbruk