Läs mer
DuPont™ TYVEK™ 500 HP Modell TY178
Produktkod. 30305955
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
2X-large
3X-large
4X-Large
5X-Large
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30305955 Liten
30305932 Intermediär
30305897 Betydande
30305946 X-Small
30305970 2X-large
30305941 3X-large
30305921 4X-Large
30305956 5X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30305955 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15573147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3924.57 SEK
    3675.65 SEK / Paket med 25
    Save 248.92 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-03-2027
Seleskyddsoverall med fyra D-ring-ärmar fästa vid plagget. Ergonomisk, skyddande design.
  • Arbetare som använder helkroppssele i miljöer där farliga partikel- eller lättvätskeaerosoler förekommer har tidigare tvingats kompromissa mellan effektivt personligt skydd och att skydda sin helkroppsharness mot yttre kontaminering.
  • Det nya Tyvek™ 500 HP TY178S-plagget HP erbjuder en unik lösning – skydd för både bäraren och helkroppsselen – genom att skapa en barriär mellan användaren och de partikel- eller lätta aerosolriskerna i miljön. Designat för att bäras över en helkroppssele gör den innovativa, patentansökta kläddesignen det möjligt för arbetare att använda flera D-Rings på sin helkroppssele samtidigt som den ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Denna nya TY178S-modell HP har fyra fästa ärmar för användning med fram-, bak- och sido-D-ringar på en helkroppssele. Den förskjutna dragkedjan gör det möjligt att anpassa den främre D-ringens ärm för att fästa den främre D-ringen. Kompatibel med olika modeller av helkroppssele kan detta plagg användas för en mängd olika ändamål, inklusive målning, rengöring, underhåll och mer.
  • Utöver sin innovativa design erbjuder detta plagg också en idealisk balans mellan skydd och hållbarhet tack vare det unika Tyvek™ tyget. Den är också extremt lätt och erbjuder hög komfort och rörlighet. Plagget har låg ludning (även lämpligt för målningsapplikationer). Silikon utan att tillsätta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kragade overaller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja fram med flik
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Vätska