Läs mer
DuPont™ TYVEK™ 500 HP Modell TY178
Descripción
- Arbetare som använder helkroppssele i miljöer där farliga partikel- eller lättvätskeaerosoler förekommer har tidigare tvingats kompromissa mellan effektivt personligt skydd och att skydda sin helkroppsharness mot yttre kontaminering.
- Det nya Tyvek™ 500 HP TY178S-plagget HP erbjuder en unik lösning – skydd för både bäraren och helkroppsselen – genom att skapa en barriär mellan användaren och de partikel- eller lätta aerosolriskerna i miljön. Designat för att bäras över en helkroppssele gör den innovativa, patentansökta kläddesignen det möjligt för arbetare att använda flera D-Rings på sin helkroppssele samtidigt som den ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
- Denna nya TY178S-modell HP har fyra fästa ärmar för användning med fram-, bak- och sido-D-ringar på en helkroppssele. Den förskjutna dragkedjan gör det möjligt att anpassa den främre D-ringens ärm för att fästa den främre D-ringen. Kompatibel med olika modeller av helkroppssele kan detta plagg användas för en mängd olika ändamål, inklusive målning, rengöring, underhåll och mer.
- Utöver sin innovativa design erbjuder detta plagg också en idealisk balans mellan skydd och hållbarhet tack vare det unika Tyvek™ tyget. Den är också extremt lätt och erbjuder hög komfort och rörlighet. Plagget har låg ludning (även lämpligt för målningsapplikationer). Silikon utan att tillsätta.
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Kragade overaller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?