Description
- DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Overall med krage finns i fluorescerande orange med silvergrå reflekterande band för synlighet dag och natt. Robust men ändå lätt. Mandarinkrage, resår i handleder och vrister samt inlimmad midjeresår. Rymlig grenyta för rörelsefrihet. Stor dragkedja som är lätt att greppa.
Tyvek™ 500 HV-plagg består huvudsakligen av blixtspunnen polyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tack vare sin nonwoven-struktur är de genomsläppliga för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler. De erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer, är ultralåga luddar och antistatiskt behandlade på insidan. Deras ljusa fluorescerande orange färg i kombination med silvergrå reflekterande band gör dem mycket synliga under dagen såväl som på natten (när de utsätts för en ljuskälla).
Ansökningar om Tyvek™ 500 HV-plagg omfattar järnväg, väg, gruvdrift, avfallshantering, tunnelbana, hamnar, flygplatser och byggnation. - Certifierad enligt tradeulation (EU) 2016/425
- Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5-B och 6-B
- EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), SV ISO 20471 (High Visibility Clothing, Class 3), RIS-3279-TOM Issue 1
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
- Sydda utvändiga sömmar
- Mycket lågt inåtläckage tack vare optimerad design
- Tyvek™ autolås dragkedja och blixtlåsklaff för ökat skydd
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Högsynliga överdräkter |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Tyvek |
| Färg | Orange, Reflekterande silver |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Kragade |
| Förslutningstyp | Självlåsande dragkedja med flik |
| Show More |