Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Produktkod. 15855003 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Plagget skyddar inte mot joniserande strålning. Detta plagg och/eller tyg är inte flambeständiga och bör inte användas runt värme, öppen låga, gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer.
Produktkod. 15855003
Brand: DuPont™ D15522184
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Plagget skyddar inte mot joniserande strålning. Detta plagg och/eller tyg är inte flambeständiga och bör inte användas runt värme, öppen låga, gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer.
Tyvek™ 500 HV plagg för begränsad användning är sammansatta av blixtspunnen polyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Deras ljusa fluorescerande orange färg i kombination med silvergrå reflekterande band gör dem mycket synliga under dagen såväl som på natten.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Overall med krage finns i fluorescerande orange med silvergrå reflekterande band för synlighet dag och natt. Robust men ändå lätt. Mandarinkrage, resår i handleder och vrister samt inlimmad midjeresår. Rymlig grenyta för rörelsefrihet. Stor dragkedja som är lätt att greppa.
    Tyvek™ 500 HV-plagg består huvudsakligen av blixtspunnen polyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tack vare sin nonwoven-struktur är de genomsläppliga för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler. De erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer, är ultralåga luddar och antistatiskt behandlade på insidan. Deras ljusa fluorescerande orange färg i kombination med silvergrå reflekterande band gör dem mycket synliga under dagen såväl som på natten (när de utsätts för en ljuskälla).
    Ansökningar om Tyvek™ 500 HV-plagg omfattar järnväg, väg, gruvdrift, avfallshantering, tunnelbana, hamnar, flygplatser och byggnation.
  • Certifierad enligt tradeulation (EU) 2016/425
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5-B och 6-B
  • EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), SV ISO 20471 (High Visibility Clothing, Class 3), RIS-3279-TOM Issue 1
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
  • Sydda utvändiga sömmar
  • Mycket lågt inåtläckage tack vare optimerad design
  • Tyvek™ autolås dragkedja och blixtlåsklaff för ökat skydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdrag med hög synlighet
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Tyvek
Färg Orange, Reflekterande silver
Disponibel Engångsbruk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Krage
Förslutningstyp Självlåsande dragkedja med flik
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III, Typ 5-B och 6-B EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), EN ISO 20471 (High Visibility Clothing, Class 3), RIS-3279-TOM Issue 1
Motstånd Kemikalier, Vätska, Partikel, Antistatisk, Abrasion
Certifikat och efterlevnad Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425 kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5-B och 6-B EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), EN ISO 20471 (High Visibility Clothing, Class 3), RIS-3279-TOM Issue 1 Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 46-49 tum.
Storlek (metrisk) bröst 116 till 124 cm
För användning med (applikation) Järnväg, väg, gruvdrift, avfallshantering, tunnelbana, hamnar, flygplatser och byggande.
Höjd (metrisk) 186 till 194 cm
Vikt (engelska) 46 g/m2