Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Produktkod. 15865003 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Storlek (metrisk) bröst:
100 till 108 cm
108 till 116 cm
116 till 124 cm
124 till 132 cm
84 till 92 cm
92 till 100 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Förpackningsstorlek
15865003 3X-large 124 till 132 cm Paket med 25
15815003 Liten 84 till 92 cm Paket med 25
15825003 Intermediär 92 till 100 cm Paket med 25
15835003 Betydande 100 till 108 cm Paket med 25
15845003 X-large 108 till 116 cm Paket med 25
15855003 2X-large 116 till 124 cm Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Plagget skyddar inte mot joniserande strålning. Detta plagg och/eller tyg är inte flambeständiga och bör inte användas runt värme, öppen låga, gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer.
Produktkod. 15865003 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15522185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6584.33 SEK
    5231.97 SEK / Paket med 25
    Save 1352.36 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Plagget skyddar inte mot joniserande strålning. Detta plagg och/eller tyg är inte flambeständiga och bör inte användas runt värme, öppen låga, gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljöer.
Tyvek™ 500 HV plagg för begränsad användning är sammansatta av blixtspunnen polyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Deras ljusa fluorescerande orange färg i kombination med silvergrå reflekterande band gör dem mycket synliga under dagen såväl som på natten.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Overall med krage finns i fluorescerande orange med silvergrå reflekterande band för synlighet dag och natt. Robust men ändå lätt. Mandarinkrage, resår i handleder och vrister samt inlimmad midjeresår. Rymlig grenyta för rörelsefrihet. Stor dragkedja som är lätt att greppa.
    Tyvek™ 500 HV-plagg består huvudsakligen av blixtspunnen polyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tack vare sin nonwoven-struktur är de genomsläppliga för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler. De erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer, är ultralåga luddar och antistatiskt behandlade på insidan. Deras ljusa fluorescerande orange färg i kombination med silvergrå reflekterande band gör dem mycket synliga under dagen såväl som på natten (när de utsätts för en ljuskälla).
    Ansökningar om Tyvek™ 500 HV-plagg omfattar järnväg, väg, gruvdrift, avfallshantering, tunnelbana, hamnar, flygplatser och byggnation.
  • Certifierad enligt tradeulation (EU) 2016/425
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5-B och 6-B
  • EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), SV ISO 20471 (High Visibility Clothing, Class 3), RIS-3279-TOM Issue 1
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
  • Sydda utvändiga sömmar
  • Mycket lågt inåtläckage tack vare optimerad design
  • Tyvek™ autolås dragkedja och blixtlåsklaff för ökat skydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Högsynliga överdräkter
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Tyvek
Färg Orange, Reflekterande silver
Disponibel Engångsbruk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Kragade
Förslutningstyp Självlåsande dragkedja med flik
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III, Typ 5-B och 6-B EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), EN ISO 20471 (High Visibility Clothing, Class 3), RIS-3279-TOM Issue 1
Motstånd Kemikalier, Vätska, Partikel, Antistatisk, Abrasion
Certifikat och efterlevnad Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425 kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5-B och 6-B EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), EN ISO 20471 (High Visibility Clothing, Class 3), RIS-3279-TOM Issue 1 Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på insidan
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 49-52 tum.
Storlek (metrisk) bröst 124 till 132 cm
För användning med (applikation) Järnväg, väg, gruvdrift, avfallshantering, tunnelbana, hamnar, flygplatser och byggande.
Höjd (metrisk) 192 till 200 cm
Vikt (engelska) 46 g/m2