Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 labbrockar
Produktkod. 16377381 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
2X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16377381 Intermediär
16367381 Liten
16387381 Betydande
16397381 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16377381 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15534011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4882.29 SEK
    3291.81 SEK / Paket med 50
    Save 1590.48 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tyvek™ Labbrockar ger förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen.
  • Består av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga
  • Erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek)
  • Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425
  • Kemisk skyddskläder för partiell kropp, kategori III, typ PB (6-B)
  • EN 14126 (barriär mot smittämnen)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på båda sidor
  • Applikationer inkluderar: läkemedelshantering, kemiskt skydd, sanering/sanering av bly och asbest, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän sanering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Kemikalieresistent laboratorierock
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Begränsad användning
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Sömtyp Sydd