Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 skoskydd med antislip
Produktkod. 11753083 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11753083 Vitt Paket med 400
1 options
Produktkod. 11753083 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13395783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3971.42 SEK
    3028.76 SEK / Paket med 400
    Save 942.66 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. Tyvek™ 500 skoskydd med halkskydd skyddar mot fina partiklar och fibrer ner till 1 mikron i storlek.
  • One Size
  • Sydda invändiga sömmar
  • Elastering
  • Vitt
  • PPE kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek En storlek
Material Polyeten
Färg Vitt
Förslutningstyp Elastisk fotled
Sula Typ Anti-halk
Sömtyp Sydd
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 1149-5
Motstånd Statisk
Produkttyp Skoskydd