Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 skoskydd med antislip
Produktkod. 11773113 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
36 till 42
42 till 46
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11773113 42 till 46 Paket med 200
11793113 36 till 42 Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11773113 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13398551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2743.04 SEK
    2397.74 SEK / Paket med 200
    Save 345.30 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tyvek™ 500 skoöverdrag med halkskydd är sammansatta av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen.
  • Halkskyddad sula.
  • Sydda invändiga sömmar.
  • Med resår vid fotled.
  • Vit.
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor (exkluderar anti-halksula).
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek).
  • Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad.
  • Applikationer inkluderar:
    • Läkemedelshantering
    • Kemiskt skydd
    • Bly och asbestminskning/sanering
    • Allmänt underhåll/drift
    • Spraymålning
    • Allmän städning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 42 till 46
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sula Typ Anti-halk
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN1149-5
Förpackningsmängd 200/Pk.
Höjd (metrisk) 420 till 460 mm
Motstånd Vätska
Produkttyp Skoskydd