Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 skoskydd med antislip
Produktkod. p-200003642 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
36 till 42
42 till 46
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 11793113
Brand: DuPont™ D13398565
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tyvek™ 500 skoöverdrag med halkskydd är sammansatta av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen.
  • Halkskyddad sula.
  • Sydda invändiga sömmar.
  • Med resår vid fotled.
  • Vit.
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor (exkluderar anti-halksula).
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek).
  • Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad.
  • Applikationer inkluderar:
    • Läkemedelshantering
    • Kemiskt skydd
    • Bly och asbestminskning/sanering
    • Allmänt underhåll/drift
    • Spraymålning
    • Allmän städning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 36 till 42
Material Polyeten
Färg Vitt
Sula Typ Anti-halk
Sömtyp Sydd
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN1149-5
Produkttyp Skoskydd