Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 TY198S ES
Artikelnummer. p-200112422
Click to view available options
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30305911
Marke: DuPont™ D15570294
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hooded coverall with ergonomic-protective design. Stitched external seams. Elasticated wrists, ankles and face.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 ES. Hooded coverall available in white, in sizes SM to 3X. Robust yet lightweight. 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic. Ample crotch area for freedom of movement. Large, easy-to-grasp zipper puller.
  • Tyvek™ garments are composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort. Tyvek™ is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibres (down to 1 micron in size), is ultra-low-linting and antistatically treated on the inside. Silicone non-added.
  • Applications of Tyvek™ 500 ES garments include routine tasks in low-risk situations, or when risk is defined, in context of BSL3 or less, and low exposure to body fluids: transport of infected patients, testing, patient triage, refugee camp preparation, people rescue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hooded Coveralls
Storlek Small
Kön Unisex
Material HDPE
Färg White
Disponibel Single-use
Midja stil Elastic
Ankel stil Elastic
Manschettstil Elastic
Hals stil Hooded
Huva typ Elastic
Förslutningstyp Front Zipper with Flap
Sömtyp Stitched
Sterilitet Non-sterile
Motstånd Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt