Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Eco Pack)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17351609 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Produktkod. 17351609
Brand: DuPont™ D15359284
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Huvoverall med resår i midjan och ergonomisk och skyddande design.
Huvoverallen är robust men ändå lätt och väger mindre än 180 gram per plagg. Dess 3-delade huva ger en optimal passform till huvudet och ansiktet vid vändning. Tyvek™ plaggen består av flashspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tyvek™ är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler. Den erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralåg luddande och antistatiskt behandlad.
Ansökningar om Tyvek™ 500 Xpert plagg inkluderar de som finns inom läkemedelshantering, kemisk bearbetning, olje- och gasindustrin, allmänt underhåll och drift, automatisk spraymålning med mera.
  • Inget silikon tillsatt
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister
  • Limmad resår i midjan
  • Rymlig i grenen för rörelsefrihet
  • Stor, lättfattlig dragkedja
  • Tyvek™ autolås dragkedja och blixtlåsklaff för ökat skydd
  • Kemiska skyddskläder Kategori III, Typ 5-B och 6-B
  • Skydd mot radioaktiv kontaminering
  • Antistatisk behandling på båda sidor
  • Sydda utvändiga sömmar
  • Mycket lågt inåtläckage tack vare optimerad design
Med Eco Pack finns det 25 plagg i ett värdepaket tillsammans med en IFU, istället för en individuell förpackning tillsammans med en IFU för varje plaggenhet. Produkten och dess prestanda förblir exakt densamma men förändringarna i förpackningen minskar användningen av papper och plast och bidrar därmed till att bättre skydda planeten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Polyeten
Färg Vitt
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III
Motstånd Kemikalier
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Förordning (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Latexfri Nej
Vikt (engelska) <6,3 oz.
Vikt (metrisk) <180 g