Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Eco Pack)
Produktkod. 17523266 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17523266 Intermediär
17513266 Liten
17301609 Liten
17311609 Intermediär
17533266 Betydande
17321609 Betydande
17543266 X-large
17331609 X-large
17553266 2X-large
17341609 2X-large
17563266 3X-large
17351609 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17523266 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15359243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3107.39 SEK
    2250.53 SEK / Paket med 25
    Save 856.86 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Huvoverall med resår i midjan och ergonomisk och skyddande design.
Huvoverallen är robust men ändå lätt och väger mindre än 180 gram per plagg. Dess 3-delade huva ger en optimal passform till huvudet och ansiktet vid vändning. Tyvek™ plaggen består av flashspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tyvek™ är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler. Den erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralåg luddande och antistatiskt behandlad.
Ansökningar om Tyvek™ 500 Xpert plagg inkluderar de som finns inom läkemedelshantering, kemisk bearbetning, olje- och gasindustrin, allmänt underhåll och drift, automatisk spraymålning med mera.
  • Inget silikon tillsatt
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister
  • Limmad resår i midjan
  • Rymlig i grenen för rörelsefrihet
  • Stor, lättfattlig dragkedja
  • Tyvek™ autolås dragkedja och blixtlåsklaff för ökat skydd
  • Kemiska skyddskläder Kategori III, Typ 5-B och 6-B
  • Skydd mot radioaktiv kontaminering
  • Antistatisk behandling på båda sidor
  • Sydda utvändiga sömmar
  • Mycket lågt inåtläckage tack vare optimerad design
Med Eco Pack finns det 25 plagg i ett värdepaket tillsammans med en IFU, istället för en individuell förpackning tillsammans med en IFU för varje plaggenhet. Produkten och dess prestanda förblir exakt densamma men förändringarna i förpackningen minskar användningen av papper och plast och bidrar därmed till att bättre skydda planeten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polyeten
Färg Vitt
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III
Motstånd Kemikalier
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Förordning (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Latexfri Nej
Vikt (engelska) <6,3 oz.
Vikt (metrisk) <180 g