Description
Huvoverallen är robust men ändå lätt och väger mindre än 180 gram per plagg. Dess 3-delade huva ger en optimal passform till huvudet och ansiktet vid vändning. Tyvek™ plaggen består av flashspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. Tyvek™ är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler. Den erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralåg luddande och antistatiskt behandlad.
Ansökningar om Tyvek™ 500 Xpert plagg inkluderar de som finns inom läkemedelshantering, kemisk bearbetning, olje- och gasindustrin, allmänt underhåll och drift, automatisk spraymålning med mera.
- Inget silikon tillsatt
- Elastiskt ansikte, handleder och vrister
- Limmad resår i midjan
- Rymlig i grenen för rörelsefrihet
- Stor, lättfattlig dragkedja
- Tyvek™ autolås dragkedja och blixtlåsklaff för ökat skydd
- Kemiska skyddskläder Kategori III, Typ 5-B och 6-B
- Skydd mot radioaktiv kontaminering
- Antistatisk behandling på båda sidor
- Sydda utvändiga sömmar
- Mycket lågt inåtläckage tack vare optimerad design
Med Eco Pack finns det 25 plagg i ett värdepaket tillsammans med en IFU, istället för en individuell förpackning tillsammans med en IFU för varje plaggenhet. Produkten och dess prestanda förblir exakt densamma men förändringarna i förpackningen minskar användningen av papper och plast och bidrar därmed till att bättre skydda planeten.
Specifications
Specifications
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten |
| Färg | Vitt |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Sömtyp | Sydd |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Skyddsklass | Kategori III |
| Show More |