Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Overall med huva
Produktkod. 13426646 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
3X-large
Färg:
Blått
Klart
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Färg
13426646 Liten Klart
13466646 3X-large Klart
15198804 Liten Blått
15148814 3X-large Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13426646 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D14936647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13173.86 SEK
    11968.04 SEK / Paket med 100
    Save 1205.82 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Består av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Overall med 3-delad huva för optimal passform mot huvud och ansikte vid vändning.
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer ner till 1 mikron i storlek.
  • Ergonomisk-skyddande design.
  • Sydda utvändiga sömmar.
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår.
  • Stor dragkedja som är lätt att greppa.
  • Robust men ändå lätt (<180 g per plagg).
  • Rymlig grenyta för rörelsefrihet.
  • Ultralågt ludd och antistatiskt behandlad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Liten
Material HDPE
Färg Klart
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Motstånd Abrasion
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
För användning med (applikation) Läkemedelshantering, kemisk bearbetning, olje- och gasindustrin, allmänt underhåll och drift, sprutmålning av fordon och många andra.