Beskrivning
- Tumöglor
- Sydda och övertejpade sömmar för skydd och styrka
- Tyvek™ dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
- Ansikte, handled och ankel tunnelerad elastik, för bra passform och minskning av nedsmutsning/ ludd
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 4X-stor |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Sömtyp | Sydd, Inspelat |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |