Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 600 Huvoverall, Plus Size
Produktkod. 17494943 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17494943 5X-stor
17484943 4X-stor
17404953 6X-stor
17414953 7X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17494943 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D14981437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14865.48 SEK
    12199.33 SEK / Paket med 100
    Save 2666.15 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Huvoveraller som är sammansatta av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Tumöglor
  • Sydda och övertejpade sömmar för skydd och styrka
  • Tyvek™ dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
  • Ansikte, handled och ankel tunnelerad elastik, för bra passform och minskning av nedsmutsning/ ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 5X-stor
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd, Inspelat
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5