Beskrivning
- Tyvek™ 800J-plagg kombinerar motståndskraft mot lågkoncentration, vattenbaserade, oorganiska kemikalier (även under tryck) med styrkan och hållbarheten hos Tyvek™ tack vare en innovativ tygteknologi och förbättrad plaggdesign. Utvecklad enligt våra högsta standarder, Tyvek™ 800J-overaller är mjuka, bekväma och lätta utan att kompromissa med deras hållbarhetsnivå. De är nu tillgängliga med sergade och övertejpade sömmar som ger prestanda hos plagg av typ 3/4/5/6, som har testats enligt standarder mot trycksatta vätskor, tunga flytande aerosoler och luftburna fasta partiklar. Overallen ger en effektiv barriär mot många vattenbaserade oorganiska kemikalier i låg koncentration och partiklar (ned till 1,0 mikron i storlek), samt oljeavvisande egenskaper. Tyvek™ 800J-overaller är lämpliga för tillämpningar som industriell rengöring, kemisk förpackning och omfördelning, avfallsbehandling och kassering samt miljösanering. Tyvek™ 800J Type 3/4/5/6 overaller erbjuder följande säkerhets- och komfortfördelar:
- Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
- Skydd mot smittämnen (EN 14126) inklusive motstånd mot penetration av blod och kroppsvätskor med syntetiskt blod (ISO 16603) och motståndskraft mot penetration av blodburna patogener med hjälp av Phi-X174 bakteriofag (ISO 16604)
- EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
- Tyg och sömmar erbjuder kemisk genomträngningsbarriär mot lågkoncentration av vattenbaserade oorganiska kemikalier
- Serged och övertejpade sömmar för skydd och styrka
- Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostymen till masken
- Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår
- Elastiska tumöglor håller ärmarna på plats
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Tyvek |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk (limmad) |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Tumslinga, Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Visa mer |