Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Produktkod. 15894993 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15894993 2X-large Paket med 25
15854993 Liten Paket med 25
15864993 Intermediär Paket med 25
15874993 Betydande Paket med 25
15884993 X-large Paket med 25
15805003 3X-large Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15894993 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15441698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4637.66 SEK
    3922.83 SEK / Paket med 25
    Save 714.83 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Tyvek™ 800 J-overaller drar nytta av användningen av en specifik ''ogenomtränglig teknologi'' för att uppnå en effektiv barriär mot många lågkoncentrerade vattenbaserade oorganiska kemikalier (även under tryck) och små, farliga partiklar, samt oljeavvisande egenskaper.
  • Tyvek™ 800J-plagg kombinerar motståndskraft mot lågkoncentration, vattenbaserade, oorganiska kemikalier (även under tryck) med styrkan och hållbarheten hos Tyvek™ tack vare en innovativ tygteknologi och förbättrad plaggdesign. Utvecklad enligt våra högsta standarder, Tyvek™ 800J-overaller är mjuka, bekväma och lätta utan att kompromissa med deras hållbarhetsnivå. De är nu tillgängliga med sergade och övertejpade sömmar som ger prestanda hos plagg av typ 3/4/5/6, som har testats enligt standarder mot trycksatta vätskor, tunga flytande aerosoler och luftburna fasta partiklar. Overallen ger en effektiv barriär mot många vattenbaserade oorganiska kemikalier i låg koncentration och partiklar (ned till 1,0 mikron i storlek), samt oljeavvisande egenskaper. Tyvek™ 800J-overaller är lämpliga för tillämpningar som industriell rengöring, kemisk förpackning och omfördelning, avfallsbehandling och kassering samt miljösanering. Tyvek™ 800J Type 3/4/5/6 overaller erbjuder följande säkerhets- och komfortfördelar:
    • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
    • Skydd mot smittämnen (EN 14126) inklusive motstånd mot penetration av blod och kroppsvätskor med syntetiskt blod (ISO 16603) och motståndskraft mot penetration av blodburna patogener med hjälp av Phi-X174 bakteriofag (ISO 16604)
    • EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
    • Tyg och sömmar erbjuder kemisk genomträngningsbarriär mot lågkoncentration av vattenbaserade oorganiska kemikalier
    • Serged och övertejpade sömmar för skydd och styrka
    • Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostymen till masken
    • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår
    • Elastiska tumöglor håller ärmarna på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Tyvek
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga, Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med flik
Sömtyp Sydd, Inspelat
Skyddsklass Kategori III, Typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
Motstånd Kemikalier, Vätska, Partikel, Antistatisk, Vatten
Krage typ Med huva
Certifikat och efterlevnad Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425 kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering) Antistatisk behandling (EN 5) - på insidan
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 46-49 tum.
Storlek (metrisk) bröst 116 till 124 cm
Tjocklek 160μ m
För användning med (applikation) Industriell rengöring, arbete vid petrokemiska anläggningar, i avlopp och underhållsverksamhet.
Höjd (metrisk) 186 till 194 cm
Kvantitet 25/Cs.