Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Produktkod. p-7146525 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15854993 Liten Paket med 25
15864993 Intermediär Paket med 25
15874993 Betydande Paket med 25
15884993 X-large Paket med 25
15894993 2X-large Paket med 25
15805003 3X-large Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15854993 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15441654
Tyvek™ 800 J-overaller drar nytta av användningen av en specifik ''ogenomtränglig teknologi'' för att uppnå en effektiv barriär mot många lågkoncentrerade vattenbaserade oorganiska kemikalier (även under tryck) och små, farliga partiklar, samt oljeavvisande egenskaper.
  • Tyvek™ 800J-plagg kombinerar motståndskraft mot lågkoncentration, vattenbaserade, oorganiska kemikalier (även under tryck) med styrkan och hållbarheten hos Tyvek™ tack vare en innovativ tygteknologi och förbättrad plaggdesign. Utvecklad enligt våra högsta standarder, Tyvek™ 800J-overaller är mjuka, bekväma och lätta utan att kompromissa med deras hållbarhetsnivå. De är nu tillgängliga med sergade och övertejpade sömmar som ger prestanda hos plagg av typ 3/4/5/6, som har testats enligt standarder mot trycksatta vätskor, tunga flytande aerosoler och luftburna fasta partiklar. Overallen ger en effektiv barriär mot många vattenbaserade oorganiska kemikalier i låg koncentration och partiklar (ned till 1,0 mikron i storlek), samt oljeavvisande egenskaper. Tyvek™ 800J-overaller är lämpliga för tillämpningar som industriell rengöring, kemisk förpackning och omfördelning, avfallsbehandling och kassering samt miljösanering. Tyvek™ 800J Type 3/4/5/6 overaller erbjuder följande säkerhets- och komfortfördelar:
    • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B
    • Skydd mot smittämnen (EN 14126) inklusive motstånd mot penetration av blod och kroppsvätskor med syntetiskt blod (ISO 16603) och motståndskraft mot penetration av blodburna patogener med hjälp av Phi-X174 bakteriofag (ISO 16604)
    • EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
    • Tyg och sömmar erbjuder kemisk genomträngningsbarriär mot lågkoncentration av vattenbaserade oorganiska kemikalier
    • Serged och övertejpade sömmar för skydd och styrka
    • Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostymen till masken
    • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår
    • Elastiska tumöglor håller ärmarna på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Kemiska skyddskläder
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Tyvek
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk (limmad)
Ankel stil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med flik
Sömtyp Sydd, Inspelat
Skyddsklass Kategori III, Typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering)
Motstånd Kemikalier, Vätska, Partikel, Vatten, Antistatisk
Krage typ Med huva
Certifikat och efterlevnad Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425 kemiska skyddskläder, kategori III, typ 3-B, 4-B, 5-B och 6-B EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering) Antistatisk behandling (EN 5) - på insidan
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 33-36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
Tjocklek 160μ m
För användning med (applikation) Industriell rengöring, arbete vid petrokemiska anläggningar, i avlopp och underhållsverksamhet.
Höjd (metrisk) 162 till 170 cm
Vikt (engelska) 59 g/m2
Kvantitet 25/Cs.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.