Läs mer
DuPont™ Tyvek™ APX™ 400 TA198S
Produktkod. 31903161 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31903161 Intermediär
31903165 Liten
31903159 Betydande
31903163 X-large
31903157 2X-large
31903160 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31903161 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15582417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3113.19 SEK
    2333.51 SEK / Paket med 25
    Save 779.68 SEK
    25% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust men ändå lätt skydd som ger en barriär mot fina partiklar och lågintensiva sprayer i en extremt andningsbar vit huva tillverkad av det innovativa nya Tyvek™ APX-tyget™ .
Har sydda yttre sömmar, en tredelad huva med andningsskydd, tumöglor, ergonomisk design, elastiska handleder, vrister, ansikte och midja (fastlimmade) samt en Tyvek™ dragkedja med låslås och stormflik. Lämplig för en rad olika tillämpningar, inklusive läkemedelshantering, kemisk bearbetning, allmänt underhåll och spraymålning.
  • Certifierad enligt förordning (EU) 2016/425.
  • Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5-B (EN ISO 13982-1) och 6-B (EN 13034).
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på båda sidor.
  • Barriär mot smittämnen (EN 14126).
  • Skydd mot radioaktiv kontaminering (EN 1073-2).
  • Tyvek™ tumöglor för bättre passform på ärmen.
  • Tyvek™ Dragkedja och dragkedjeklaff för bättre skydd.
  • Extremt andningsbart överallt.
  • 360-graders° skydd och hållbarhet i Tyvek™ tyget.
  • Lådor om 25 stycken vardera utan värdepaket som bidrar till mindre plastavfall; individuella påsar baserade på återvunnet innehåll efter konsument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Förslutningstyp Dragkedja med stormflap
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier, Vätska, Partikel, Antistatisk, Damm
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)