Läs mer
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Skållock med tejp och ångindikatorprick
Handla allt Keystone Cleanroom Products ProdukterBeskrivning
- Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
- Minskar arbetskostnaderna
- Förenklar överensstämmelsen med att wrapping SOP:er
- Ångsteriliseringsindikator autoklavbar vid 121 °C till 125 °C
- Riv- och punkteringsbeständig
- Hydrofobisk
- Loddfri
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Elastisk |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Tyvek |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (engelska) | 24 tum |
| Bredd (engelska) | 24 tum |
| Produkttyp | Täcka |
| Längd (metrisk) | 60.96 cm |
| Visa mer |