Läs mer
DuPont™ Tyvek 600 Plus vit overall med huva
Produktkod. 11733083 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 11733083
Brand: DuPont™ D13395272
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ Hooded-overaller med tejpade sömmar är sammansatta av blixtspunnen högdensitetspolyeten.
  • Självhäftande hakrem för tät försegling av kostym mot ansiktsmask
  • Sydda och övertejpade sömmar för skydd och styrka
  • Tyvek dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad resår i midjan
  • Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralågt luddande och antistatiskt behandlad
  • Tillämpningar inkluderar underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller forskning, biosäkerhetslaboratorier samt medicinska applikationer och när de utsätts för biologiska faror
Beställningsinfo
dimSize
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek 2X-large
Material HDPE
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med självhäftande flik och hakflik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 4-B, 5-B och 6-B
Motstånd Kemikalier, Vätska
Certifikat och efterlevnad Kategori III, Typ 4-B, 5-B och 6-B, EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), (EN 1149-5)
Storlek (metrisk) bröst 116 till 124 cm
För användning med (applikation) Underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller i forsknings- och biosäkerhetslaboratorier