Läs mer
DuPont™ Tyvek 600 Plus vit overall med huva
Produktkod. 12372239 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12372239 Intermediär Paket med 25
11703083 Intermediär Paket med 100
12392239 X-large Paket med 25
11723083 X-large Paket med 100
11743083 3X-large Paket med 100
12312249 3X-large Paket med 25
11793073 Liten Paket med 100
12362239 Liten Paket med 25
12382239 Betydande Paket med 25
11713083 Betydande Paket med 100
12302249 2X-large Paket med 25
11733083 2X-large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12372239 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13395307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3539.40 SEK
    2792.20 SEK / Paket med 25
    Save 747.20 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ Hooded-overaller med tejpade sömmar är sammansatta av blixtspunnen högdensitetspolyeten.
  • Självhäftande hakrem för tät försegling av kostym mot ansiktsmask
  • Sydda och övertejpade sömmar för skydd och styrka
  • Tyvek dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad resår i midjan
  • Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralågt luddande och antistatiskt behandlad
  • Tillämpningar inkluderar underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller forskning, biosäkerhetslaboratorier samt medicinska applikationer och när de utsätts för biologiska faror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Intermediär
Material HDPE
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med självhäftande flik och hakflik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 4-B, 5-B och 6-B
Motstånd Kemikalier, Vätska
Certifikat och efterlevnad Kategori III, Typ 4-B, 5-B och 6-B, EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), (EN 1149-5)
För användning med (applikation) Underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller i forsknings- och biosäkerhetslaboratorier