Läs mer
DuPont™ Tyvek 600 Plus vit overall med huva
Produktkod. 12392239 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12392239 X-large Paket med 25
12372239 Intermediär Paket med 25
11703083 Intermediär Paket med 100
11723083 X-large Paket med 100
11743083 3X-large Paket med 100
12312249 3X-large Paket med 25
11793073 Liten Paket med 100
12362239 Liten Paket med 25
12382239 Betydande Paket med 25
11713083 Betydande Paket med 100
12302249 2X-large Paket med 25
11733083 2X-large Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 12392239 missing translation for 'mfr' DuPont™ missing translation for 'supplierNo' D13395284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3539.40 SEK
    2792.20 SEK / Paket med 25
    Save 747.20 SEK
    21% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ Hooded-overaller med tejpade sömmar är sammansatta av blixtspunnen högdensitetspolyeten.
  • Självhäftande hakrem för tät försegling av kostym mot ansiktsmask
  • Sydda och övertejpade sömmar för skydd och styrka
  • Tyvek dragkedja och blixtlåsklaff för förbättrat skydd
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad resår i midjan
  • Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp
  • Genomsläpplig för både luft och vattenånga, men avvisar ändå vattenbaserade vätskor och aerosoler
  • Utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer (ned till 1 mikron i storlek), är ultralågt luddande och antistatiskt behandlad
  • Tillämpningar inkluderar underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller forskning, biosäkerhetslaboratorier samt medicinska applikationer och när de utsätts för biologiska faror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek X-large
Material HDPE
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med självhäftande flik och hakflik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 4-B, 5-B och 6-B
Motstånd Kemikalier, Vätska
Certifikat och efterlevnad Kategori III, Typ 4-B, 5-B och 6-B, EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering), (EN 1149-5)
För användning med (applikation) Underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller i forsknings- och biosäkerhetslaboratorier
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.