Läs mer
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Autoklavväska med dragsko
Produktkod. 17770368 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
2 x 2 tum.
3 x 1 tum.
3 x 2 tum.
3 x 2,5 tum.
3 x 3 tum.
4 x 1 tum.
4 x 2 tum.
5 x 1 tum.
5 x 2 tum.
5 x 3 tum.
6 x 1 tum.
6 x 2 tum
6 x 3 tum
7 x 1 tum.
7 x 2 tum.
8 x 1 tum.
8 x 2 tum.
8 x 3 tum
9 x 2 tum.
9 x 3 tum.
10 x 2 tum.
10 x 3 tum.
11 x 1 tum.
11 x 2 tum.
12 x 2 tum.
12 x 3 tum.
13 x 2 tum.
Kapacitet (engelska):
3 oz.
4 oz.
150 ml.
6 oz.
7 oz.
7,5 oz.
8 oz.
9 oz.
10 oz.
11 oz.
14 oz.
15 oz.
16 oz.
18 oz.
20 oz.
22 oz.
24 oz.
26 oz.
27 oz.
30 oz.
36 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kapacitet (engelska) Förpackningsstorlek
17770368 7 x 2 tum. 14 oz. -
17767857 3 x 1 tum. 3 oz. -
17777857 4 x 1 tum. 4 oz. Paket med 500
17787857 5 x 1 tum. 150 ml. -
17797857 6 x 1 tum. 6 oz. -
17707867 7 x 1 tum. 7 oz. -
17717867 8 x 1 tum. 8 oz. -
17727867 11 x 1 tum. 11 oz. -
17737867 3 x 2,5 tum. 7,5 oz. Paket med 500
17747867 2 x 2 tum. 4 oz. -
17757867 3 x 2 tum. 6 oz. -
17767867 4 x 2 tum. 8 oz. -
17777867 5 x 2 tum. 10 oz. -
17797867 6 x 2 tum 10 oz. Paket med 500
17707877 8 x 2 tum. 16 oz. -
17717877 9 x 2 tum. 18 oz. -
17727877 10 x 2 tum. 20 oz. -
17737877 11 x 2 tum. 22 oz. -
17757877 12 x 2 tum. 24 oz. -
17767877 13 x 2 tum. 26 oz. -
17777877 3 x 3 tum. 9 oz. -
17787877 5 x 3 tum. 15 oz. -
17797877 6 x 3 tum 18 oz. -
17780368 8 x 3 tum 24 oz. Paket med 500
17707887 9 x 3 tum. 27 oz. -
17717887 10 x 3 tum. 30 oz. -
17727887 12 x 3 tum. 36 oz. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 17770368 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BGT2A0207D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35555.00 SEK
    23321.52 SEK / Paket med 500
    Save 12233.48 SEK
    34% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda dina påfyllningsnålar från oavsiktlig beröring efter att de tagits ur den primära steriliseringsförpackningen. Dessa fyllningsnålspåsar håller sig på plats via den justerbara Tyvek™ stängningssystem med dragsko. Påsarna kan avlägsnas aseptiskt med pincett efter att fyllningsnålarna har satts på plats, utan att behöva skära eller ta bort partikelgenererande autoklavtejp.
  • Designad för ångsterilisering
  • Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Dragsko
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Steriliseringsmetod Ånga
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Mått (L x B) 7 x 2 tum.
Längd (engelska) 7 tum
Bredd (engelska) 2 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 14 oz.
Kapacitet (metrisk) 414 mL
Längd (metrisk) 18 cm
Bredd (metrisk) 5 cm