Läs mer
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Dragsko Stängning Autoklav Stor väska
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
10 x 15 tum.
10 x 34 tum.
14 x 14 tum.
16 x 16 tum.
18 x 12 tum.
18 x 26 tum.
20 x 12 tum.
20 x 16 tum.
20 x 18 tum.
20 x 20 tum.
22 x 12 tum.
22 x 14 tum.
22 x 18 tum
24 x 10 tum.
24 x 12 tum.
24 x 14 tum
24 x 16 tum.
24 x 18 tum.
24 x 20 tum.
24 x 24 tum.
26 x 14 tum.
28 x 12 tum.
30 x 10 tum.
30 x 12 tum.
30 x 16 tum.
30 x 18 tum.
30 x 20 tum.
32 x 12 tum.
32 x 16 tum
32 x 18 tum.
36 x 12 tum.
36 x 14 tum.
36 x 16 tum.
38 x 14 tum.
38 x 16 tum.
40 x 14 tum.
42 x 12 tum.
64 x 10 tum.
Förpackningsstorlek
Paket med 250
Beskrivelse
- Designad för ångsterilisering
- Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
- Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
- Motstår rivning och punkteringar
- Överlägsen mikrobiell barriär
- Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Dragsko |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion