Läs mer
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Dragsko Stängning Autoklav Liten Väska
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17747887 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
4 x 3 tum.
4 x 4 tum.
4 x 9 tum.
5 x 5 tum.
6 x 5 tum.
6 x 6 tum.
7 x 7 tum.
8 x 5 tum.
8 x 6 tum.
9 x 5 tum.
9 x 6 tum.
9 x 7 tum.
10 x 4 tum.
10 x 5 tum
10 x 6 tum.
10 x 7 tum.
11 x 5 tum.
11 x 8 tum.
15 x 6 tum.
16 x 6 tum.
18 x 4 tum.
25 x 4 tum.
26 x 4 tum.
8 x 17 tum.
20 x 14 tum.
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17747887 4 x 3 tum.
17757887 4 x 4 tum.
16375565 4 x 9 tum.
17787887 10 x 4 tum.
17707897 18 x 4 tum.
17717897 25 x 4 tum.
17727897 26 x 4 tum.
17777897 5 x 5 tum.
17787897 6 x 5 tum.
17797897 8 x 5 tum.
17707907 9 x 5 tum.
17717907 10 x 5 tum
17727907 11 x 5 tum.
17757907 6 x 6 tum.
17767907 8 x 6 tum.
17787907 9 x 6 tum.
17797907 10 x 6 tum.
17727917 15 x 6 tum.
17747917 16 x 6 tum.
17787917 7 x 7 tum.
17707927 9 x 7 tum.
17727927 10 x 7 tum.
17767927 11 x 8 tum.
16385565 8 x 17 tum.
17797997 20 x 14 tum.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Produktkod. 17747887 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BGT2A0403D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för ångsterilisering av stora eller udda formade farmaceutiska utrustningsdelar. Tyvek™ Autoklavpåsen stängs via den justerbara Tyvek™ stängningssystem med dragsko. Kan öppnas aseptiskt utan att behöva skära eller ta bort den partikelalstrande autoklavtejpen.
  • Designad för ångsterilisering
  • Tyvek™ på båda sidor för maximal andningsförmåga under sterilisering
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Skapar sekundär skyddsnivå vid aseptisk presentation av utrustning
  • Förseglade sömmar eliminerar sytrådar och minskar partiklar avsevärt
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Överlägsen mikrobiell barriär
  • Luddfri kategori 1 (Helmke trumma)
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrumsmiljö
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Dragsko
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
För användning med (utrustning) Farmaceutisk utrustning
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod Ånga
Temperaturområde (engelska) <250 °F
Temperaturområde (metriskt) <125 °C
Mått (L x B) 4 x 3 tum.
Längd (engelska) 4 tum
Bredd (engelska) 4 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 9 oz.
Kapacitet (metrisk) 266 mL
Längd (metrisk) 10 cm
Bredd (metrisk) 10 cm