Läs mer
DuPont™ Tychem 6000 F ärmar
Produktkod. 11905864 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11905864 500 mm Paket med 50
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11905864 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13984645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2498.40 SEK
    209.22 SEK / Paket med 50
    Save 2289.18 SEK
    91% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. DuPont™ Tychem™ 6000 F ärmar kommer med sydda och övertejpade sömmar för skydd och styrka.
  • Antistatisk behandling
  • Breda resårer vid manschett och överarm
  • Utmärkt kemiskt genomträngningsskydd för ett brett spektrum av kemikalier, som hjälper till att skydda personalen mot många giftiga industriella organiska kemikalier, högkoncentrerade oorganiska kemikalier (även under tryck), partiklar, biologiska faror och vissa kemiska krigföringsmedel
  • Används för ett brett spektrum av applikationer från kemisk spillsanering, nödberedskap, till militära och petrokemiska applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Konstruktion Kraftig Tyvek substrat
Produkttyp Kemikaliebeständig hylsa
Material Tyvek Substrat
Färg Grå
Sömtyp Sydd, övertejpad
Manschettstil Elastisk
Avsluta Polymer barriärfilm
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, Kategori III, Typ PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Längd (metrisk) 500 mm
Vikt (metrisk) 5 kg