Läs mer
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Fitzmill Transfer Sleeves med Breather Panel Top
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Designad med en innerhylsa och en ytterkjol som andas för att säkerställa att produkten flyttas exakt in i behållaren, samtidigt som man minimerar damm eller bakslag som kan uppstå när man använder trumfoder av plast som anslutning
- Sleeves är engångshylsor, men tillräckligt robusta för att användas som dedikerade hylsor för en viss produkt och återanvändas många gånger innan de kasseras
- Individuellt polypåsar och märkta för enkel identifiering
- Enkel installation för en person: inga verktyg krävs med justerbara gummirep och cinch-stängning för en säker passform
- Kombination av material möjliggör optimal avgasning
- Minimerar avfall genom att produkt sprids i onödan i hela anläggningen
- Minskar operatörens exponering och städning av rummet
- Anti-Static Tyvek™ minskar risken för gnistbildning och explosion
- Eliminerar behovet av tvätt, rengöringsvalidering och reparationer som är vanliga med tyghylsor
- Tyget motstår rivning och punkteringar
- Tillverkad och förpackad i en ISO-6 renrumsmiljö
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Produkttyp | Överföringshylsa |
| Förslutningstyp | fatlås |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Pulveröverföring |
| För användning med (utrustning) | 55 gallon trumma |
| Material | Polypropen, 1422A Tyvek |
| Längd (engelska) | 30 tum |
| Längd (metrisk) | 76 cm |
| Bredd (engelska) | 46 tum. |
| Visa mer |