Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus med strumpor
Produktkod. 11703073 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 80
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11703073 X-large -
12322259 X-large -
11843510 X-large Paket med 80
11833520 Liten Paket med 80
11773063 Liten -
12392249 Liten Paket med 20
11843520 Intermediär -
12302259 Intermediär -
11793063 Betydande -
12312259 Betydande Paket med 20
11833510 Betydande Paket med 80
11823520 2X-large Paket med 80
11713073 2X-large -
12332259 2X-large Paket med 20
12342259 3X-large Paket med 20
12623700 3X-large Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11703073 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13398935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.01 SEK
    124.68 SEK / Paket med 1
    Save 53.33 SEK
    29% Av
Afficher toutes les promotions
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. Dupont™ Tyvek™ 600 Plus med strumpor är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler och erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer.
  • Huvoverall med integrerade strumpor och extra knälång stövellapp.
  • Finns i vitt i storlekarna S till XXXL.
  • Robust men ändå lätt (< 250g per plagg).
  • Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostymen till masken.
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår.
  • Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek X-large
Material HDPE
Färg Vitt, Blått
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk, Bifogade strumpor, Boot Overflaps
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med självhäftande flik och hakflik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III, Typ 4-B, 5-B och 6-B
Krage typ Självhäftande haklapp
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 108 till 116 cm
Ärmstil Elastiska tumöglor
För användning med (applikation) För underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller i forsknings- och biosäkerhetslaboratorier, medicinska tillämpningar och när de utsätts för biologiska faror
Afficher plus Afficher moins
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.