Beskrivning
- Huvoverall med integrerade strumpor och extra knälång stövellapp.
- Finns i vitt i storlekarna S till XXXL.
- Robust men ändå lätt (< 250g per plagg).
- Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostymen till masken.
- Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår.
- Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | Betydande |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk, Bifogade strumpor, Boot Overflaps |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Visa mer |
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.