Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus med strumpor
Produktkod. 12312259 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 80
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12312259 Betydande Paket med 20
11703073 X-large -
12322259 X-large -
11843510 X-large Paket med 80
11833520 Liten Paket med 80
11773063 Liten -
12392249 Liten Paket med 20
11843520 Intermediär -
12302259 Intermediär -
11793063 Betydande -
11833510 Betydande Paket med 80
11823520 2X-large Paket med 80
11713073 2X-large -
12332259 2X-large Paket med 20
12342259 3X-large Paket med 20
12623700 3X-large Paket med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 12312259 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13398948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3237.51 SEK
    2481.55 SEK / Paket med 20
    Save 755.96 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. Dupont™ Tyvek™ 600 Plus med strumpor är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler och erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer.
  • Huvoverall med integrerade strumpor och extra knälång stövellapp.
  • Finns i vitt i storlekarna S till XXXL.
  • Robust men ändå lätt (< 250g per plagg).
  • Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostymen till masken.
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår.
  • Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek Betydande
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk, Bifogade strumpor, Boot Overflaps
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med självhäftande flik och hakflik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Skyddsklass Kategori III, Typ 4-B, 5-B och 6-B
Krage typ Självhäftande haklapp
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 100 till 108 cm
För användning med (applikation) För underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller i forsknings- och biosäkerhetslaboratorier, medicinska tillämpningar och när de utsätts för biologiska faror
Höjd (metrisk) 174 till 182 cm
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.