Läs mer
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus med strumpor
Produktkod. 12342259 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 80
Produktkod. 12342259
Brand: DuPont™ D13495744
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Består av flashspunnen högdensitetspolyeten. Dupont™ Tyvek™ 600 Plus med strumpor är genomsläpplig för både luft och vattenånga, men stöter ändå bort vattenbaserade vätskor och aerosoler och erbjuder en utmärkt barriär mot fina partiklar och fibrer.
  • Huvoverall med integrerade strumpor och extra knälång stövellapp.
  • Finns i vitt i storlekarna S till XXXL.
  • Robust men ändå lätt (< 250g per plagg).
  • Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostymen till masken.
  • Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår.
  • Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdragsoveraller med huva
Storlek 3X-large
Material HDPE
Färg Vitt, Blått
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk, Bifogade strumpor, Boot Overflaps
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Med huva
Huva typ Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med självhäftande flik och hakflik
Sömtyp Sydd, Tejpade
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass Kategori III, Typ 4-B, 5-B och 6-B
Krage typ Självhäftande haklapp
Certifikat och efterlevnad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 124 till 132 cm
Ärmstil Elastiska tumöglor
För användning med (applikation) För underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller i forsknings- och biosäkerhetslaboratorier, medicinska tillämpningar och när de utsätts för biologiska faror
Visa mer Visa mindre
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.