Läs mer
Beschreibung
- Huvoverall med integrerade strumpor och extra knälång stövellapp.
- Finns i vitt i storlekarna S till XXXL.
- Robust men ändå lätt (< 250g per plagg).
- Självhäftande hakflik för tät förslutning av kostymen till masken.
- Elastiskt ansikte, handleder och vrister samt inlimmad midjeresår.
- Elastiska tumöglor hindrar ärmarna från att åka upp.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Överdragsoveraller med huva |
| Storlek | X-large |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt, Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk, Bifogade strumpor, Boot Overflaps |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Hals stil | Med huva |
| Huva typ | Elastisk |
| Mehr anzeigen |
Användaren bör göra en riskbedömning för att fastställa vilket skydd som krävs.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?