Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 jacka
Produktkod. 12683690 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12683690 Intermediär Paket med 50
12633690 X-large Paket med 50
12663690 2X-large Paket med 50
12673690 Betydande Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12683690 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13496063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5017.62 SEK
    4374.92 SEK / Paket med 50
    Save 642.70 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Erbjuder förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen. DuPont™ Tyvek™ 500 Jacket with Hood är sammansatt av blixtspunnen högdensitetspolyeten, vilket ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Speciellt utformad för användning med Tyvek™ kläder
  • Flash-spunnen HDPE-konstruktion
  • Sydda invändiga sömmar
  • Dragkedja framtill
  • Elastiskt ansikte och handleder
  • Vitt
  • PPE kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Material HDPE
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Certifikat och efterlevnad EN 1149-5
Sömtyp Sydd (intern)
Produkttyp Kemikaliebeständig jacka med huva
För användning med (applikation) Läkemedelshantering, kemiskt skydd, sanering/sanering av bly och asbest, allmänt underhåll/drift, spraymålning och allmän städning, bland många andra