Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 Huva
Produktkod. 11763093 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Kvantitet:
100/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11763093 100/Pk. Paket med 100
1 options
Produktkod. 11763093 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13395804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1967.49 SEK
    1766.91 SEK / Paket med 100
    Save 200.58 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Bred fläns och resår runt hals och ansikte ger förbättrat skydd för kroppsdelar som är mer utsatta för farliga ämnen.
  • Flash-spunnen HDPE-konstruktion
  • Bred fläns och resår runt hals och ansikte
  • Sydda invändiga sömmar
  • Vitt
  • PPE kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på båda sidor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tyvek Huva
Storlek Universell
Material HDPE
Färg Vitt
Sömtyp Sydd
Certifikat och efterlevnad PPE Kategori I, EN 1149-5
Kvantitet 100/Pk.
Konstruktion Flashspunnen HDPE