Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 industrioveraller
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10393160
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Varje
Produktkod. 10393160
Brand: DuPont™ D13395579
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 industrioveraller med krage är sammansatta av flashspunnen högdensitetspolyeten.
  • Med krage
  • Invändiga sydda sömmar
  • Dragkedja gjord av TYVEK™ med klaff
  • Elastiska muddar, anklar och midja
  • Antistatisk behandling
  • Kategori III, Typ 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdrag med krage
Storlek Liten
Material HDPE
Färg Vitt
Midja stil Elastisk (insydd)
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Krage
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Krage typ Standardvikning
Certifikat och efterlevnad EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) For industrial applications
Höjd (metrisk) 162 till 170 cm
Kvantitet 100/Pk.