Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 industrioveraller
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11743073
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Varje
Produktkod. 11743073
Brand: DuPont™ D13395359
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 industrioveraller med krage är sammansatta av flashspunnen högdensitetspolyeten.
  • Med krage
  • Invändiga sydda sömmar
  • Dragkedja gjord av TYVEK™ med klaff
  • Elastiska muddar, anklar och midja
  • Antistatisk behandling
  • Kategori III, Typ 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Överdrag med krage
Storlek Intermediär
Material HDPE
Färg Vitt
Midja stil Elastisk (insydd)
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Krage
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Krage typ Standardvikning
Certifikat och efterlevnad EN 1073-2, EN 1149-5
Storlek (metrisk) bröst 92 till 100 cm
För användning med (applikation) For industrial applications
Höjd (metrisk) 168 to 176 cm