Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 industrioveraller
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11753073
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11753073 Betydande Paket med 100
11371633 X-large Paket med 25
11763073 X-large Paket med 100
11971731 2X-large Paket med 25
10240690 2X-large Varje
11773073 2X-large Paket med 100
10351910 Betydande Varje
15391521 Betydande Paket med 25
15381521 Intermediär Paket med 25
11743073 Intermediär Paket med 100
11733073 Liten Paket med 100
10393160 Liten Varje
15371521 Liten Paket med 25
11783073 3X-large Paket med 100
15301531 3X-large Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 11753073 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D13395377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12268.19 SEK
    9780.58 SEK / Paket med 100
    Save 2487.61 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 industrioveraller med krage är sammansatta av flashspunnen högdensitetspolyeten.
  • Med krage
  • Invändiga sydda sömmar
  • Dragkedja gjord av TYVEK™ med klaff
  • Elastiska muddar, anklar och midja
  • Antistatisk behandling
  • Kategori III, Typ 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Branschmodelloveraller
Storlek Betydande
Material HDPE
Färg Vitt
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Krage
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Sydd
Skyddsklass Kategori III, Typ 5 och 6
Krage typ Standardvikning
Certifikat och efterlevnad EN 1073-2, EN 1149-5
Beskrivning Elastisk handled, dragkedja fram
För användning med (applikation) För underhålls- och demonteringsjobb inom kärnkraftsindustrin, läkemedelstillverkning eller i forsknings- och biosäkerhetslaboratorier.
Kvantitet 100/Pk.