Läs mer
DuPont™ Tyvek 500 industrioveraller
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- Med krage
- Invändiga sydda sömmar
- Dragkedja gjord av TYVEK™ med klaff
- Elastiska muddar, anklar och midja
- Antistatisk behandling
- Kategori III, Typ 5/6
Beställningsinfo
dimSize
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Överdrag med krage |
| Storlek | 3X-large |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Krage |
| Förslutningstyp | Dragkedja med stormklaff |
| Sömtyp | Sydd, Tejpade |
| Skyddsklass | Kategori III, Typ 5 och 6 |
| Visa mer |