Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Stövelskydd, modell IC 458
Produktkod. 16478353 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16478353 Betydande
16468353 Intermediär
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16478353 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15531627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2795.09 SEK
    2274.32 SEK / Paket med 100
    Save 520.77 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Tillverkad av högdensitetspolyeten, den Tyvek™ IsoClean™ Stövelskydd ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarlig lätt vätskestänk.
  • Gripper™ sulor ger förbättrad halkskydd och robusthet.
  • Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Lämplig för användning i GMP klass C/D (ISO Klass 6-9) rena rum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Betydande
Material HDPE
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Slipsar
Sula Typ Halksäker
Modell IC 458
Sömtyp Serged
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126
Produkttyp Stövelskydd