Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Stövelskydd, modell IC 458
Produktkod. p-200003644 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
Produktkod. 16468353
Brand: DuPont™ D15531626
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högdensitetspolyeten, den Tyvek™ IsoClean™ Stövelskydd ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarlig lätt vätskestänk.
  • Gripper™ sulor ger förbättrad halkskydd och robusthet.
  • Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Lämplig för användning i GMP klass C/D (ISO Klass 6-9) rena rum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Intermediär
Material HDPE
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Slipsar
Sula Typ Halksäker
Modell IC 458
Sömtyp Serged
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126
Produkttyp Stövelskydd