Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo klänning
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Beskrivning
- Finns i storlekarna XS till 3X
- Ökad kjollängd säkerställer skydd mot frontal exponering Öppenhet i ryggförslutningen ökar bärkomforten
- Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort
- Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess
- Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade vätskestänk
- Tillverkad i en kontrollerad miljö
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 2X-large |
| Produkttyp | Klänning för kontrollerade miljöer |
| Material | Polyeten |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Krok och loop |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Manschettstil | Sticka |
| Latexfri | Ja |
| Ärmstil | Långärmad |
| Visa mer |