Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo klänning
Produktkod. 17876865
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17876865 X-Small
17856865 Liten
17866865 Intermediär
17836865 Betydande
17846865 X-large
17826865 2X-large
17886865 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17876865 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15542351
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kragig klänning med kardborrstängning i halsen, sömmar, stickade muddar och knytband i midjan som kommer från elastiska sidor. Ej renbehandlad och ej steriliserad.
  • Finns i storlekarna XS till 3X
  • Ökad kjollängd säkerställer skydd mot frontal exponering Öppenhet i ryggförslutningen ökar bärkomforten
  • Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten med en patenterad snabbspinningsprocess
  • Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade vätskestänk
  • Tillverkad i en kontrollerad miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-Small
Produkttyp Klänning för kontrollerade miljöer
Material Polyeten
Färg Vitt
Förslutningstyp Krok och loop
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Manschettstil Sticka
Latexfri Ja
Ärmstil Långärmad