Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Renrumshuv
Produktkod. 16418363 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Knyter med öglor
Produktkod. Förslutningstyp
16418363 Knyter med öglor
1 options
Produktkod. 16418363 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15531631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3940.19 SEK
    3209.33 SEK / Paket med 100
    Save 730.86 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Slitstark och bekväm huva som ger skydd mot torra partiklar och mikroorganismer.
  • Inbunden huvöppning för låg partikelavgivning
  • Hela ansiktet öppning
  • Knytband med öglor för justerbar passform
  • Åtföljande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Huva
Storlek One Size
Material Polyeten
Förslutningstyp Knyter med öglor
Modell IC668B00
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Certifieringar/efterlevnad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, ISO Klass 6-9
För användning med (applikation) Renrum inom bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsbearbetning, kosmetikindustrin, elektronikindustrin samt i andra kritiska eller kontrollerade miljöer.