Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Klänning med bunden hals
Produktkod. 16408373 Handla allt DuPont Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16408373 3X-large
16458363 Liten
16468363 Intermediär
16478363 -
16488363 X-large
16498363 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16408373 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15535582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3383.25 SEK
    2767.10 SEK / Paket med 30
    Save 616.15 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-10-2026
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk
  • Andningsbar och exceptionellt låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för kontrollerade miljöer
Storlek 3X-large
Material Polyeten
Färg Vitt
Förslutningstyp Snaps
Sterilitet Icke-steril
Modell IC270B0
Sömtyp Bunden