Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Klänning med bunden hals
Produktkod. 16478363 Handla allt DuPont Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
X-large
2X-large
3X-large
Produktkod. 16478363
Brand: DuPont™ D15535579
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en idealisk balans mellan skydd, hållbarhet och komfort.
  • Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk
  • Andningsbar och exceptionellt låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för kontrollerade miljöer