Läs mer
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Huvoverall IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Produktkod. 17712309
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17712309 Liten Paket med 20
17722309 Intermediär Paket med 20
17732309 Betydande Paket med 20
17742309 X-large Paket med 20
17752309 2X-large Paket med 20
17762309 3X-large Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17712309 Leverantör DuPont™ Leverantörsnummer D15504971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6115.88 SEK
    3811.06 SEK / Paket med 20
    Save 2304.82 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Rent bearbetade och gamma-steriliserade overaller som har integrerade overkängor med halkskyddsmedel Gripper™ enda
  • Renbearbetad och gamma-steriliserad
  • Huvan passar en medicinsk mask och har fästa knytband
  • Ger en inneboende barriär mot partiklar, mikroorganismer och ofarliga vattenbaserade lätta vätskestänk
  • Andningsbar och låg ludd
  • Förpackningssystemet fungerar som ett nyckelelement för att minska risken för kontaminering vid överföring av kläder till rena områden
  • Används vanligtvis i renrum inom bioteknik, läkemedel, tillverkning av medicintekniska produkter, livsmedelsförädling, kosmetikaindustrin, såväl som i andra kritiska eller kontrollerade miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material HDPE
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk på baksidan
Ankel stil Fästa stövlar
Manschettstil Elastisk
Förslutningstyp Dragkedja med stormklaff
Sömtyp Bunden
Tillbaka stil Resår i midjan baktill
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-certifierad enligt förordning (EU) 2016/425_ Kemiska skyddskläder, kategori III, typ 5-B och 6-B; EN 14126 (barriär mot smittämnen), EN 1073-2 (skydd mot radioaktiv kontaminering) Lämplig för användning i GMP klass A/B